Imprimer
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49415-1G PC49415-250MG PC49415-5G
APOSPC49415-1GEA 79.9 EUR
APOSPC49415-1G APOSPC49415-250MG APOSPC49415-5G
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD23163094
Numéro CAS: 1386459-75-1