Imprimer
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49414-1G PC49414-250MG PC49414-5G
APOSPC49414-1GEA 433 EUR
APOSPC49414-1G APOSPC49414-250MG APOSPC49414-5G
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31793570
Numéro CAS: 2366994-53-6