Imprimer
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49412-1G PC49412-250MG PC49412-5G
APOSPC49412-1GEA 476 EUR
APOSPC49412-1G APOSPC49412-250MG APOSPC49412-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31793568
Numéro CAS: 2088324-31-4