Imprimer
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49411-1G PC49411-250MG PC49411-5G
APOSPC49411-1GEA 39.3 EUR
APOSPC49411-1G APOSPC49411-250MG APOSPC49411-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
MW: 181.164 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31793567
Numéro CAS: 2366994-56-9