Imprimer
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49407-1G PC49407-250MG PC49407-5G
APOSPC49407-1GEA 435 EUR
APOSPC49407-1G APOSPC49407-250MG APOSPC49407-5G
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD17677330
Numéro CAS: 769159-85-5