Imprimer
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49403-1G PC49403-250MG
APOSPC49403-1GEA 208 EUR
APOSPC49403-1G APOSPC49403-250MG
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrFN₂O₂
MW: 287.085 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745721
Numéro CAS: 2379918-49-5