Imprimer
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49402-100MG PC49402-1G PC49402-250MG
APOSPC49402-100MGEA 29 EUR
APOSPC49402-100MG APOSPC49402-1G APOSPC49402-250MG
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374365
Numéro CAS: 886363-98-0