Imprimer
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49399-1G PC49399-250MG
APOSPC49399-1GEA 192 EUR
APOSPC49399-1G APOSPC49399-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₄BrFN₂O₂
MW: 259.032 g/mol
Point de fusion: 240…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193299
Numéro CAS: 1260784-00-6