Imprimer
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49397-1G PC49397-250MG
APOSPC49397-1GEA 188 EUR
APOSPC49397-1G APOSPC49397-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193294
Numéro CAS: 474709-06-3