Imprimer
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49395-1G PC49395-250MG
APOSPC49395-1GEA 313 EUR
APOSPC49395-1G APOSPC49395-250MG
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994934
Numéro CAS: 1020034-56-3