Imprimer
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49394-1G PC49394-250MG
APOSPC49394-1GEA 476 EUR
APOSPC49394-1G APOSPC49394-250MG
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉FN₂O₂
MW: 208.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195311
Numéro CAS: 1260843-88-6