Imprimer
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49392-1G PC49392-250MG
APOSPC49392-1GEA 328 EUR
APOSPC49392-1G APOSPC49392-250MG
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄ClFN₂
MW: 170.571 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994805
Numéro CAS: 1019028-15-9