Imprimer
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49391-1G PC49391-250MG
APOSPC49391-1GEA 72.5 EUR
APOSPC49391-1G APOSPC49391-250MG
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Formule: C₇H₅FN₂·H₂O
MW: 154.142 g/mol
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812097
Numéro CAS: 2379918-38-2