Imprimer
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49389-1G PC49389-250MG PC49389-5G
APOSPC49389-1GEA 168 EUR
APOSPC49389-1G APOSPC49389-250MG APOSPC49389-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520657
Numéro CAS: 1114808-95-5