Imprimer
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC49383-1G PC49383-250MG
APOSPC49383-1GEA 604 EUR
APOSPC49383-1G APOSPC49383-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₃F₃INO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27665000
Numéro CAS: 1820607-53-1