Imprimer
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[(Dimethylcarbamoyl)sulphanyl]-5-fluoroaniline, S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylthiocarbamate
PC49381-1G PC49381-250MG
APOSPC49381-1GEA 557 EUR
APOSPC49381-1G APOSPC49381-250MG
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate
Formule: C₉H₁₁FN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24636943
Numéro CAS: 1820674-43-8