Imprimer
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 3-Iodo-4-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride
PC49380-1G PC49380-5G PC49380-25G
APOSPC49380-1GEA 46.4 EUR
APOSPC49380-1G APOSPC49380-5G APOSPC49380-25G
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃IO₂
MW: 330.042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399512
Numéro CAS: 1236303-09-5