Imprimer
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49352-1G PC49352-250MG
APOSPC49352-1GEA 0 EUR
APOSPC49352-1G APOSPC49352-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213547
Numéro CAS: 771572-39-5
ONU: 3259
ADR: 8,III