Imprimer
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-ethenyl-2-fluorobenzene, 1-Bromo-2-fluoro-3-vinylbenzene
PC49324-1G PC49324-250MG PC49324-5G
APOSPC49324-1GEA 325 EUR
APOSPC49324-1G APOSPC49324-250MG APOSPC49324-5G
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
3-Bromo-2-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
MW: 201.036 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23098944
Numéro CAS: 871223-88-0
ONU: 1993
ADR: 3 III