Imprimer
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49305-1G PC49305-250MG PC49305-5G
APOSPC49305-1GEA 0 EUR
APOSPC49305-1G APOSPC49305-250MG APOSPC49305-5G
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₄F₅NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22370119
Numéro CAS: 1379812-05-1