Imprimer
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49288-1G PC49288-250MG PC49288-5G
APOSPC49288-1GEA 348 EUR
APOSPC49288-1G APOSPC49288-250MG APOSPC49288-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22558088
Numéro CAS: 1197944-23-2