Imprimer
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-ethynyl-2-fluorobenzene
PC49282-1G PC49282-250MG PC49282-5G
APOSPC49282-1GEA 221 EUR
APOSPC49282-1G APOSPC49282-250MG APOSPC49282-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22460480
Numéro CAS: 1191063-07-6