Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49244-1G PC49244-250MG
APOSPC49244-1GEA 348 EUR
APOSPC49244-1G APOSPC49244-250MG
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22378819
Numéro CAS: 1360962-58-8