Imprimer
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]hydrazine, 1-(5-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazino-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC49235-1G PC49235-250MG
APOSPC49235-1GEA 255 EUR
APOSPC49235-1G APOSPC49235-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅BrF₃N₃
MW: 256.023 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22375529
Numéro CAS: 1374652-48-8