Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49220-1G PC49220-250MG
APOSPC49220-1GEA 775 EUR
APOSPC49220-1G APOSPC49220-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19441791
Numéro CAS: 1313588-93-0