Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4-(chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole
PC49187-1G PC49187-5G
APOSPC49187-1GEA 231 EUR
APOSPC49187-1G APOSPC49187-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃BrClF₃O₂
MW: 303.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441789
Numéro CAS: 85366-63-8
ONU: 3265
ADR: 8 III