Imprimer
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate (diol)
PC49156-25G PC49156-5G
APOSPC49156-25GEA 865 EUR
APOSPC49156-25G APOSPC49156-5G
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Formule: C₃H₃F₃O·H₂O
Point d'ébullition: 56…56.5 °C (745 mm Hg)
Densité: 1.3009 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384868
Numéro CAS: 1309602-82-1
ONU: 1989
ADR: 3,III