Imprimer
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline, (3-Fluoro-5-methylpyridin-2-yl)acetylene
PC49136-1G PC49136-250MG
APOSPC49136-1GEA 154 EUR
APOSPC49136-1G APOSPC49136-250MG
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Formule: C₈H₆FN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21648441
Numéro CAS: 1372103-91-7