Imprimer
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-(Chlorosulphonyl)-2,6-difluorotoluene
PC49124-1G PC49124-250MG
APOSPC49124-1GEA 429 EUR
APOSPC49124-1G APOSPC49124-250MG
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976096
Numéro CAS: 179524-60-8
ONU: 3261
ADR: 8,III