Imprimer
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49123-1G PC49123-250MG
APOSPC49123-1GEA 0 EUR
APOSPC49123-1G APOSPC49123-250MG
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798047
Numéro CAS: 179524-62-0
ONU: 3261
ADR: 8,III