Imprimer
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4,5-(difluoromethylenedioxy)benzene
PC49120-1G PC49120-250MG
APOSPC49120-1GEA 717 EUR
APOSPC49120-1G APOSPC49120-250MG
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₂BrClF₂O₂
MW: 271.443 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759045
Numéro CAS: 869188-52-3