Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49116-1G PC49116-250MG PC49116-5G
APOSPC49116-1GEA 69.6 EUR
APOSPC49116-1G APOSPC49116-250MG APOSPC49116-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11506046
Numéro CAS: 116369-25-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III