Imprimer
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49097-1G PC49097-500MG
APOSPC49097-1GEA 0 EUR
APOSPC49097-1G APOSPC49097-500MG
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16883053
Numéro CAS: 630422-89-8