Imprimer
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4909-1G PC4909-500MG
APOSPC4909-1GEA 590 EUR
APOSPC4909-1G APOSPC4909-500MG
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂S
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975552
Numéro CAS: 321433-99-2