Imprimer
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49088-1G PC49088-5G
APOSPC49088-1GEA 0 EUR
APOSPC49088-1G APOSPC49088-5G
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Formule: C₆H₂F₂I₂
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22273735
Numéro CAS: 501433-06-3