Imprimer
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49082-1G PC49082-5G PC49082-25G
APOSPC49082-1GEA 0 EUR
APOSPC49082-1G APOSPC49082-5G APOSPC49082-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12761592
Numéro CAS: 933785-18-3