Imprimer
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Bromo-5-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49073-1G PC49073-250MG
APOSPC49073-1GEA 720 EUR
APOSPC49073-1G APOSPC49073-250MG
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541883
Numéro CAS: 1445995-82-3