Imprimer
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49061-10G PC49061-5G
APOSPC49061-10GEA 524 EUR
APOSPC49061-10G APOSPC49061-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃BrClFO
Point d'ébullition: 108…110 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038470
Numéro CAS: 1020718-20-0
ONU: 3265
ADR: 8,III