Imprimer
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4905-25G PC4905-5G
APOSPC4905-25GEA 437 EUR
APOSPC4905-25G APOSPC4905-5G
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formule: C₆H₂ClF₃
Point d'ébullition: 124 °C
Point de fusion: –1 °C
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012239
Numéro CAS: 2106-40-3
ONU: 1993
ADR: 3,III