Imprimer
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49039-1G PC49039-500MG
APOSPC49039-1GEA 342 EUR
APOSPC49039-1G APOSPC49039-500MG
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·2ClH
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16988625
Numéro CAS: 1020747-92-5