Imprimer
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxy-3-chloro-5-fluoropyridine, 3-Chloro-5-fluoropicolinic acid
PC49027-250MG PC49027-100MG
APOSPC49027-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC49027-250MG APOSPC49027-100MG
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.545 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185822
Numéro CAS: 128073-01-8