Imprimer
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydroxy-1,1,1-trifluoropropane, 3,3,3-Trifluoropropylene glycol
PC49012-1G PC49012-5G PC49012-250MG
APOSPC49012-1GEA 102 EUR
APOSPC49012-1G APOSPC49012-5G APOSPC49012-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formule: C₃H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 87…88 °C (25 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183521
Numéro CAS: 431-39-0