Imprimer
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-2-bromo-3-fluoroanisole
PC49008-1G PC49008-250MG
APOSPC49008-1GEA 279 EUR
APOSPC49008-1G APOSPC49008-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
MW: 220.039 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18071064
Numéro CAS: 1257535-12-8