Imprimer
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC49005-1G PC49005-5G
APOSPC49005-1GEA 78.3 EUR
APOSPC49005-1G APOSPC49005-5G
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
MW: 206.012 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18071061
Numéro CAS: 1257535-00-4
ONU: 2811
ADR: 6.1 III