1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48952-1G
PC48952-250MG
APOSPC48952-1GEA
574
EUR
APOSPC48952-1G
APOSPC48952-250MG
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formule:
C₆H₂BrClFI Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
2135861-24-2 |