Imprimer
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-2-thiourea
PC4895-1G PC4895-500MG
APOSPC4895-1GEA 590 EUR
APOSPC4895-1G APOSPC4895-500MG
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Formule: C₁₁H₁₃FN₂O₂S
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975556
Numéro CAS: 338773-28-7