Imprimer
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48931-1G PC48931-250MG PC48931-5G
APOSPC48931-1GEA 145 EUR
APOSPC48931-1G APOSPC48931-250MG APOSPC48931-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
MW: 254.989 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756771
Numéro CAS: 212631-85-1