Imprimer
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48924-1G PC48924-250MG
APOSPC48924-1GEA 574 EUR
APOSPC48924-1G APOSPC48924-250MG
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Formule: C₈H₈FNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32070713
Numéro CAS: 1204574-95-7