Imprimer
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC48917-1G PC48917-250MG
APOSPC48917-1GEA 623 EUR
APOSPC48917-1G APOSPC48917-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₅F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31759999
Numéro CAS: 1453070-24-0