Imprimer
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48836-1G PC48836-250MG
APOSPC48836-1GEA 632 EUR
APOSPC48836-1G APOSPC48836-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2090828-54-7